4'-Isopropylacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(4-Isopropylphenyl)ethanon, 4-Isopropyl-1-acetylbenzol, p-Isopropylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41367.0010
8.41367.0010EA 108 EUR
8.41367.0010
4'-Isopropylacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Isopropylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00048297
CAS-Nummer: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 119 - 120 °C (13.3 hPa)
Density 0.970 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C11H14O