Bis(4-fluorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Difluordiphenylsulfon, 4-Fluorphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41368.0005
8.41368.0005EA 94.9 EUR
8.41368.0005
Bis(4-fluorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
Molecular Weight: 254,26 g/mol
MDL: MFCD00000350
CAS-Nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 98 - 99 °C
Molar Mass 254.25 g/mol