Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Trimethylsilyl)essigsäureethylester
8.41404.0005
8.41404.0005EA
0
EUR
8.41404.0005
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Formel:
C₇H₁₆O₂Si Molecular Weight: 160,29 g/mol |
MDL:
MFCD00009172 CAS-Nummer: 4071-88-9 EINECS: 223-783-2 UN: 3272 ADR: 3,III |