3-Fluor-DL-phenylalanin zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
8.41409.0005
8.41409.0005EA 0 EUR
8.41409.0005
3-Fluor-DL-phenylalanin zur Synthese
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,2 g/mol
MDL: MFCD00004273
CAS-Nummer: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II