4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41435.0010
8.41435.0010EA 141 EUR
8.41435.0010
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Formel: C₁₆H₁₁N₃O₃
Molecular Weight: 293,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003975
CAS-Nummer: 5290-62-0
EINECS: 226-129-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 277 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 293.28 g/mol