5-Aminovaleriansäure zur Synthese

Lieferant: Merck

8.41495.0025
8.41495.0025EA 0 EUR
8.41495.0025
5-Aminovaleriansäure zur Synthese
5-Aminovaleriansäure
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…158 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008232
CAS-Nummer: 660-88-8
EINECS: 211-544-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 158 °C (decomposition)
Molar Mass 117.14 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR