2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41501.0025
8.41501.0025EA
128
EUR
8.41501.0025
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid
Formel:
C₇H₄O₄S Molecular Weight: 184,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005879 CAS-Nummer: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 116 - 122 °C |
Molar Mass | 184.17 g/mol |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...