L-Norvalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Norvalin, (S)-(+)-2-Aminovaleriansäure, (S)-(+)-2-Aminopentansäure, H-Nva-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41505.0001
8.41505.0001EA 54.7 EUR
8.41505.0001
L-Norvalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L-Norvalin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101 °C
MDL: MFCD00064421
CAS-Nummer: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 48.7 g/l (25 °C)
Melting Point 310 °C
Molar Mass 117.15 g/mol