β-Cholestanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: beta-Cholestanol, 5A-Cholestan-3B-Ol, 5-ɑ-Cholestan-3-β-ol, Dihydrocholesterol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41513.0005
8.41513.0005EA 114 EUR
8.41513.0005
β-Cholestanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
beta-Cholestanol
Formel: C₂₇H₄₈O
Molecular Weight: 388,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066413
CAS-Nummer: 80-97-7
EINECS: 201-315-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 130...143 °C
Molar Mass 388,67 g/mol
EC number 201-315-8
Hill Formula C27H48O
HS Code 2906 13 10
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥139 °C
Melting range (upper value) ≤143 °C
Spec. rotation α²0/D (c=1 in chloroform) 22,0 - 25,0 °
Identity (IR) passes test