4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 245 EUR
8.41535.0050 8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Siedepunkt: 434 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004027
CAS-Nummer: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06490
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)