Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41538.0010
8.41538.0010EA 54.7 EUR
8.41538.0010
Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen
Formel: C₈H₆S
Molecular Weight: 134.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005864
CAS-Nummer: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.13 g/l (25 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 134.19 g/mol
Boiling Point 222 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 1.15 g/cm3
Ignition Point 510 °C