Benzotrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluortoluol, Lösungsmittel BTF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41554.0100
8.41554.0100EA 51.7 EUR
8.41554.0100
Benzotrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzotrifluorid
Formel: C₇H₅F₃
Molecular Weight: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₇H₅F₃
Molar Mass 146.11 g/mol
Boiling point 100 - 103 °C (1013 hPa)
Density 1.197 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.4 - 9.3 %(V)
Flash point 12 °C
Ignition temperature 650 °C
Melting Point -29 °C
Vapor pressure 53 hPa (25 °C)
Solubility 0.45 g/l (20 °C) Hydrolysis
LD 50 oral LD50 Rat 15000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 11-51/53
S Phrase S 16-23-61