Benzylphenylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: S-Benzylthiophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41566.0025
8.41566.0025EA 154 EUR
8.41566.0025
Benzylphenylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylphenylsulfid
Formel: C₁₃H₁₂S
Molecular Weight: 200,3 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
MDL: MFCD00003066
CAS-Nummer: 831-91-4
EINECS: 212-612-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 40 - 44 °C
Molar Mass 200.29 g/mol
Hill Formula C13H12S

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR