1-Amino-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Aminoanthrachinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41590.0100
8.41590.0100EA 70.2 EUR
8.41590.0100
1-Amino-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molecular Weight: 223,23 g/mol
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251…254 °C
MDL: MFCD00001213
CAS-Nummer: 82-45-1
EINECS: 201-423-5
Merck Index: 13,00416
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 251 - 254 °C
Molar Mass 223.23 g/mol
Hill Formula C14H9NO2