4,4'-Anisoin zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41595.0025
8.41595.0025EA 59 EUR
8.41595.0025
4,4'-Anisoin zur Synthese
4,4'-Anisoin
Formel: C₁₆H₁₆O₄
MDL: MFCD00008411
CAS-Nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 111 - 112 °C
Molar Mass 272.3 g/mol
Synonyms 4,4'-Dimethoxybenzoin
Hill Formula C16H16O4