Dipropylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41603.0025
8.41603.0025EA 108 EUR
8.41603.0025
Dipropylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dipropylsulfid
Formel: C₆H₁₄S
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009379
CAS-Nummer: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08053
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -102 °C
Molar Mass 118.23 g/mol
Boiling Point 141 - 142 °C
Vapor Pressure 8.6 hPa
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1 - 51 %(V)
Density 0.838 g/cm3 (20 °C)