N-Isopropylbenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzyl-isopropylamin, N-Benzylisopropylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41618.0100
8.41618.0100EA 92.7 EUR
8.41618.0100
N-Isopropylbenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Isopropylbenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008863
CAS-Nummer: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 149.24 g/mol
Boiling Point 199 - 200 °C (1013 hPa)
Flash Point 87 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR