2-Brom-3-hydroxypyridin
Lieferant: Merck
Achtung
8.41621.0005
8.41621.0005EA 0 EUR
8.41621.0005
2-Brom-3-hydroxypyridin
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5