Trimethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95,0% (durch Acidimetrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41638.0010
8.41638.0010EA 135 EUR
8.41638.0010
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95,0% (durch Acidimetrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₃H₉BF₄O
Molecular Weight: 147,91 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011798
CAS-Nummer: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3131
ADR: 4.3 (8),I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) ≥ 95.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 147.9 g/mol
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR