Pentafluorbenzylbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, Brommethylpentafluorbenzol, α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluol, (Brommethyl)pentafluorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41643.0005
8.41643.0005EA
193
EUR
8.41643.0005
Pentafluorbenzylbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzylbromid
Formel:
(C₆F₅)CH₂Br Molecular Weight: 260,99 g/mol Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa) Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000299 CAS-Nummer: 1765-40-8 EINECS: 217-182-4 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 260.99 g/mol |
Boiling Point | 174 - 175 °C |
Flash Point | 83 °C |
Density | 1.85 g/cm3 (20 °C) |