2,3-Dichloranisol

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene

8.41655.0100
8.41655.0100EA 0 EUR
8.41655.0100
2,3-Dichloranisol
2,3-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000545
CAS-Nummer: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR