p-Xylylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene, 1,4-Phenylenedimethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41656.0010
8.41656.0010EA 84.3 EUR
8.41656.0010
p-Xylylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Xylylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009821
CAS-Nummer: 539-48-0
EINECS: 208-719-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 230 °C (13.33 hPa)