3-Mercapto-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 77 EUR
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09471

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR