4-(4-Nitrophenylazo)resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41713.0025
8.41713.0025EA 124 EUR
8.41713.0025
4-(4-Nitrophenylazo)resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrophenylazo)resorcin
Formel: C₁₂H₉N₃O₄
Molecular Weight: 259,22 g/mol
MDL: MFCD00007310
CAS-Nummer: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 259.22 g/mol