1,9-Dibromnonan

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Nonamethylendibromid

8.41727.0010
8.41727.0010EA 0 EUR
8.41727.0010
1,9-Dibromnonan
1,9-Dibromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molecular Weight: 286.05 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000279
CAS-Nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR