Trimesinsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonyltrichlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonyltrichlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonsäurechlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonsäuretrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41731.0025
8.41731.0025EA 130 EUR
8.41731.0025
Trimesinsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimesinsäurechlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Molecular Weight: 265,48 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000679
CAS-Nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 34.5 - 36 °C
Molar Mass 265.47 g/mol
Boiling Point 180 °C (21 hPa)
Flash Point 112 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR