Cholesteryl chloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cholesteryl Chloride, (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-Chloro-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41733.0010
8.41733.0010EA 63 EUR
8.41733.0010
Cholesteryl chloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cholesteryl chloride
Formel: C₂₇H₄₅Cl
Molecular Weight: 405.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003632
CAS-Nummer: 910-31-6
EINECS: 213-004-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Magnesium dichloride
Hill Formula Cl2Mg
Chemical Formula MgCl2
Identity (IR) passes test