1,16-Hexadecandisäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,14-Tetradecandicarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41740.0001
8.41740.0001EA 62.4 EUR
8.41740.0001
1,16-Hexadecandisäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,16-Hexadecandisäure
Formel: C₁₆H₃₀O₄
Molecular Weight: 286,41 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002746
CAS-Nummer: 505-54-4
EINECS: 208-013-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 122 - 123 °C
Molar Mass 286.41 g/mol
Hill Formula C16H30O4

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR