Diglycolsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diglycolicanhydride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41741.0025
8.41741.0025EA 224 EUR
8.41741.0025
Diglycolsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Diglycolsäureanhydrid
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006677
CAS-Nummer: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 91 - 93 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 240 - 241 °C (1013 hPa)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR