3-Phenylpyridin ≥97,0% zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41759.0005
8.41759.0005EA 109 EUR
8.41759.0005
3-Phenylpyridin ≥97,0% zur Synthese
3-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 273…274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006380
CAS-Nummer: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.090 - 1.094
Identity (IR) passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR