DL-Carnitin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41774.0025
8.41774.0025EA 54.7 EUR
8.41774.0025
DL-Carnitin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Carnitin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 197,66 g/mol
MDL: MFCD00011904
CAS-Nummer: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 196 - 197 °C decomposes
Molar Mass 197.66 g/mol
pH 1.8 - 2.5 (100 g/l, H2O)