2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41789.0050
8.41789.0050EA 100 EUR
8.41789.0050
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine zur Synthese
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285…286 °C
MDL: MFCD00006098
CAS-Nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Hill Formula C4H6N4O