3,5-Dichloranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41790.0100
8.41790.0100EA 134 EUR
8.41790.0100
3,5-Dichloranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 262
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.78 g/l
Melting Point 46 - 53 °C
Molar Mass 162.02 g/mol
Boiling Point 259 - 260 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 40 hPa (150 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 620 °C