Natrium-1-hexadecansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium hexadecane-1-sulphonate, Hexadecane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41813.0010
8.41813.0010EA 142 EUR
8.41813.0010
Natrium-1-hexadecansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
Molecular Weight: 328,49 g/mol
MDL: MFCD00007528
CAS-Nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S