3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41828.0025
8.41828.0025EA 80.5 EUR
8.41828.0025
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Molecular Weight: 213,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012481
CAS-Nummer: 879-72-1
EINECS: 212-909-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 155 - 156 °C
Molar Mass 213.7 g/mol
Hill Formula C11H16ClNO