Acetylcholiniodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumiodid, Acetylcholiniumiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41870.0025
8.41870.0025EA 272 EUR
8.41870.0025
Acetylcholiniodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetylcholiniodid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Molecular Weight: 273,11 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011815
CAS-Nummer: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 162 - 165 °C
Molar Mass 273.11 g/mol