1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41875.0001
8.41875.0001EA
41.6
EUR
8.41875.0001
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formel:
C₂₄H₂₂ Molecular Weight: 310,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008529 CAS-Nummer: 13280-61-0 EINECS: 236-285-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 179...181 °C |
Molar Mass | 310.43 g/mol |
Synonyms | Bis-MSB |
Hill Formula | C24H22 |
HS Code | 2902 90 00 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (HPLC, area%) | ≥97% (a/a) |
Identity (IR) | passes test |