2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41881.0001
8.41881.0001EA
0
EUR
8.41881.0001
2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd zur Synthese
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉ClOS Molecular Weight: 248,73 g/mol |
MDL:
MFCD00051766 CAS-Nummer: 107572-07-6 |