(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Hexyltriphenylphosphonium bromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.42007.0025
8.42007.0025EA 84.3 EUR
8.42007.0025
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
Molecular Weight: 427,36 g/mol
Schmelzpunkt: 198…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011860
CAS-Nummer: 4762-26-9
EINECS: 225-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39144c363b7dfa31d2778aec18ae322606438bfe&vid=e6acfe673693bc08b35597d39b9c8ca4e35254da&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 174 g/l (20 °C)
Melting Point 198 - 203 °C
Molar Mass 427.37 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR