3,5-Dichlorphenylisocyanat zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dichlorophenylisocyantae

8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorphenylisocyanat zur Synthese
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188.01 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR