DL-Weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43377.0100
8.43377.0500
8.43377.0100EA
41.1
EUR
8.43377.0100
8.43377.0500
DL-Weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Tartaric acid
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150.09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151254 CAS-Nummer: 133-37-9 EINECS: 205-105-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 215 g/l (25 °C) |
Melting Point | 198...204 °C |
Molar Mass | 150.09 g/mol |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 210 °C |
pH | 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
pH value | 1,6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Vapor pressure |
|
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (acidimetric) | ≥99% |
Melting range (lower value) | ≥198% |
Melting range (upper value) | ≤204 °C |
Identity (IR) | passes test |