Linolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 253 EUR
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
Linolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR