Phenyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43658.0050
8.43658.0050EA 89.4 EUR
8.43658.0050
Phenyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenyltrimethoxysilan
Formel: C₉H₁₄O₃Si
Dichte: 1,064 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00025689
CAS-Nummer: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 233 °C
Flash Point 83 °C
Density 1.064 g/cm3