Benzylpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43784.0500
8.43784.0500EA 0 EUR
8.43784.0500
Benzylpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylpropionat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,029…1.033 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00027003
CAS-Nummer: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2