2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-5-vinylanisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43803.0025
8.43803.0025EA 384 EUR
8.43803.0025
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015437
CAS-Nummer: 7786-61-0
EINECS: 232-101-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 9 - 10 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Boiling Point 224 °C (1013 hPa)
Density 1.11 g/cm3 (14 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR