Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipropylene glycol dimethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43825.1000
8.43825.1000EA 119 EUR
8.43825.1000
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₈O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210047
CAS-Nummer: 111109-77-4
EINECS: 404-640-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 526 g/l
Melting Point -80 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 0.77 - 5.57 %(V)
Density 0.904 g/cm3
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 165 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 1.12 mm2/s (20 °C)