Diethylenglycolmethylethylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol ethyl methyll ether, 2,5,8-Trioxadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43827.1000
8.43827.1000EA 132 EUR
8.43827.1000
Diethylenglycolmethylethylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmethylethylether
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148,2001 g/mol
MDL: MFCD01727263
CAS-Nummer: 1002-67-1
EINECS: 213-690-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 76 g/l (25 °C)
Melting Point -72 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Flash Point 82 °C
Density 0.925 g/cm3