1-Chlor-3-methoxypropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Chloropropyl methyll ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43833.0025
8.43833.0025EA 86.1 EUR
8.43833.0025
1-Chlor-3-methoxypropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-methoxypropane
Formel: C₄H₉ClO
Molecular Weight: 108,57 g/mol
Dichte: 0,999 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663419
CAS-Nummer: 36215-07-3
EINECS: 252-919-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 8 g/l (25 °C) (calculated)
Molar Mass 108.57 g/mol
Boiling Point 111 °C
Vapor Pressure 25 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Density 0.999 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C DIN 51794
Hill Formula C4H9ClO

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR