1-Brom-3-methoxypropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43834.0025
8.43834.0025EA 107 EUR
8.43834.0025
1-Brom-3-methoxypropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methoxypropane
Formel: C₄H₉BrO
Molecular Weight: 153.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258473
CAS-Nummer: 36865-41-5
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 153.02 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.6 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Density 1.35 g/cm3
pH 6 - 7 (H2O)
Hill Formula C4H9BrO


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR