Selen(IV)sulfid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
MQ200
8.43845.0025
8.43845.0025EA 158 EUR
8.43845.0025
Selen(IV)sulfid zS, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)sulfid
Formel: S₂Se
Molecular Weight: 143.09 g/mol
Siedepunkt: –112 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011227
CAS-Nummer: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 143.09 g/mol
Hill Formula S2Se
Chemical Formula SeS2